Learn More
Entonnoir piriforme en verre Quickfit™ avec clé en verre et tige avec cône
Code produit. 12438846
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
Taille du cône:
14/23
19/26
24/29
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12438846
Marque: Quickfit D2/12
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour une utilisation dans les extractions liquide-liquide pour séparer (compartimenter) les composants d’un mélange en deux phases de solvant non miscibles de densités différentes.
  • Conforme à la norme ISO 4800 type 2
  • Tige d’entonnoir avec cône pour une insertion aisée dans les flacons Quickfit™, etc.
  • Le robinet d’arrêt comporte une clé en verre interchangeable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 50mm
Capacité (métrique) 50 ml
Matériau Verre borosilicaté
Certifications/Conformité ISO 4800
Taille du cône 19/26
Numéro de joint 19/26
Quantité 1PK
Robinets d’arrêt 1.5 mm ; verre
Type de produit Entonnoir de séparation