Learn More
Tuyau d’air/flux uni Quickfit™
Click to view available options
:
Adapté à la taille : filetage 13 ; longueur : 325 mm ; diamant ext. : 7 mm ; quantité : 5
Description
Fixez ce tube en verre aux adaptateurs d’entrée/thermomètre Quickfit™. Le tube à air Quickfit™ lisse avec jet constitue un choix idéal.
- Tube en verre borosilicaté lisse avec jet
- Conçu pour s’adapter à la gamme d’adaptateurs de thermomètre/d’entrée Quickfit™ avec filetage de taille 13
Spécification
Spécification
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Diamètre (impériale) externe | 0,27 in |
| Diamètre (métrique) externe | 7 mm |
| Longueur totale (impériale) | 12,7 in |
| Longueur totale (métrique) | 325 mm |
| À utiliser avec (application) | S’adapte à la gamme d’adaptateurs de thermomètre / entrée Quickfit™ |
| Comprend | Jet |
| Type de produit | Plain Tube |