Learn More
Allonge coudée Quickfit™
Click to view available options
Hauteur (métrique):
90 mm
100 mm
110 mm
125 mm
140 mm
Taille du cône:
14/23
19/26
24/29
29/32
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Description
Les adaptateurs d’allonge coudée Quickfit™ sont proposés dans différentes tailles de cônes.
- Allonge coudée sans évent
Spécification
Spécification
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Hauteur (métrique) | 100 mm |
| Hauteur (impériale) | 3,9 in |
| Taille du cône | 19/26 |
| Type de produit | Adaptateur pour récepteur |