Learn More
Adaptateur à tige courte Quickfit™
Code produit. 10575895
Click to view available options
Longueur totale (métrique):
65 mm
120 mm
190 mm
200 mm
200 mm
Taille du cône:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Code produit. 10575895
Marque: Quickfit RA1/13
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Déverse les distillats provenant des condensateurs dans les récipients récepteurs. Les adaptateurs à tige courte Quickfit™ sont proposés dans différentes longueurs (courte à très longue).
Alimentation de distillat provenant des condenseurs dans les récipients récepteurs.Les adaptateurs à tige courte Quickfit™ sont proposés dans différentes longueurs (courte à très longue).
  • Avec tige courte ou longue
  • Utilisée pour le déversement de distillats provenant de condenseurs dans des récipients récepteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Verre borosilicaté
Longueur totale (métrique) 200 mm
À utiliser avec (application) Alimentation de distillat provenant des condensateurs dans les récipients récepteurs
Taille du cône 24/29
Type de produit Adaptateur pour récepteur