Learn More
Adaptateur à tige courte Quickfit™
Click to view available options
Longueur totale (métrique):
65 mm
120 mm
190 mm
200 mm
200 mm
Taille du cône:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Description
Alimentation de distillat provenant des condenseurs dans les récipients récepteurs.Les adaptateurs à tige courte Quickfit™ sont proposés dans différentes longueurs (courte à très longue).
- Avec tige courte ou longue
- Utilisée pour le déversement de distillats provenant de condenseurs dans des récipients récepteurs.
Spécification
Spécification
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Longueur totale (métrique) | 200 mm |
| À utiliser avec (application) | Alimentation de distillat provenant des condensateurs dans les récipients récepteurs |
| Taille du cône | 29/32 |
| Type de produit | Adaptateur pour récepteur |