Learn More
Pince en polyacétal Quickfit™ pour joints sphériques
Click to view available options
Couleur:
Orange clair
Rouge foncé
Violet
Conditionnement:
5 pièces
Description
- En polyacétal
- Peut considérablement réduire le recours à des pinces
- Facile à ajuster et retirer
- Utilisation possible à des températures allant jusqu’à 80°C
- Clips à code couleur pour une identification facile
Spécification
Spécification
| Quantité | 5/paquet |
| Type | Pince à rodage |
| Matériau | POM |
| Couleur | Violet |