Learn More
Entonnoir d’égalisation de pression Quickfit™ avec robinet d’arrêt Rotaflo™
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 ml
Taille du cône:
19/26
24/29
Numéro de joint:
19/26
24/29
Conditionnement:
1 pièce
Description
À utiliser lorsque des liquides doivent être introduits dans des récipients sous vide
- Conforme à la norme ISO 4800
- Peut également être utilisé avec des extracteurs de Soxhlet en tant que pièges à solvant afin de faciliter la récupération à la fin d’une extraction
- Avec robinets d’arrêt GP Rotaflo™ doté de clés en PTFE résistantes aux produits chimiques
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Certifications/Conformité | ISO 4800 |
| Taille du cône | 19/26 |
| À utiliser avec (application) | Utilisé lorsque des liquides doivent être introduits dans des récipients sous vide, Soxhlets comme piège à solvant |
| Numéro de joint | 24/29 |
| Quantité | 1PK |
| Robinets d’arrêt | GP ROTAFLO™ ; 3 mm |
| Type de produit | Entonnoir d’égalisation de la pression |