Learn More
Pince en PTFE Quickfit™
Click to view available options
Dimensions:
14/23
29/32
Conditionnement:
5 pièces
Description
- Utilisés pour maintenir la verrerie comportant des joints coniques Quickfit™
- En PTFE avec ressort en acier encapsulé pour une prise ferme
- Les clips sont numérotés avec la taille du joint pour une identification facile
- Utilisation possible à des températures allant jusqu’à 250°C
Spécification
Spécification
| Type | Pince à rodage |
| Matériau | PTFE |
| Comprend | Ressort en acier encapsulé |
| À utiliser avec (équipement) | Joints coniques |
| Dimensions | 14/23 |
| Résistance thermique (métrique) | 250°C |