Learn More
Rondelles à filetage en PTFE Quickfit™
Code produit. 12939283
Click to view available options
Diamètre du filetage:
13
18
24
28
Diamètre (métrique):
10,5 à 11,5 mm (à travers le capuchon)
6 to 7 mm (through cap)
7 à 8,5 mm (à travers le capuchon)
8,5 à 9,5 mm (à travers le capuchon)
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 12939283
Marque: Quickfit QW13/6
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fixez les bouchons à vis sur les filetages à vis en verre. Les rondelles à filetage Quickfit™ pour les filetages à vis QuickFit™ garantissent que le bouchon est correctement placé. Rondelles disponibles en plusieurs tailles.
Fixez les bouchons à vis sur les filetages à vis en verre. Les rondelles à filetage Quickfit™ pour les filetages à vis QuickFit™ garantissent que le bouchon est correctement placé. Rondelles disponibles en plusieurs tailles.
  • Pour une utilisation avec les filetages à vis en verre Quickfit™
  • Bouchons à vis en mélamine avec ouverture sur le dessus
  • Joints en caoutchouc de silicone avec rondelles en PTFE
  • Pour déterminer quels sont les composants requis : i) Vérifiez le filetage des tubes en verre (la désignation de la taille fait référence au dia. ext. du filetage en mm) ii) Vérifiez le dia. ext. du tube à échantillons, du thermomètre, de la sonde etc. qui sera inséré dans le bouchon à vis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) 6 to 7 mm (through cap)
Matériau PTFE
À utiliser avec Pour filetages en verre Quickfittrade;
Diamètre du filetage 13
Type de produit Laveur