Learn More
Presse-étoupe pour agitateur en PTFE Quickfit™
Click to view available options
Comprend:
Cône en PTFE
Poulie d’entraînement intégrée, cône en laiton
Conditionnement:
1 pièce
Description
Create a tight seal with PTFE stirrer glands. QuickfitTM PTFE Stirrer Glands provide a seal to a stirrer shaft by the adjustable compression of rubber 'O' rings and felt washers impregnated with lubricant.
- Presse-étoupes disponibles avec cônes en laiton ou en PTFE
- Les presse-étoupes ST4/2 et ST4/2F sont équipées de poulies d’entraînement intégrées
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | Poulie 35 mm |
| À utiliser avec (équipement) | S’adapte à un arbre d’agitateur de 6 mm |
| Comprend | Cône en PTFE |
| Joint conique standard | 19/26 |
| Type | Stirrer Gland |
| Matériau | PTFE |