Learn More
Barboteur pour système réactionnel Fisher Scientific - Quickfit™
Code produit. p-8012612
Click to view available options
Type:
Barboteur pour système réactionnel
Barboteur pour système réactionnel avec port d’entrée
Joint conique standard:
24/29
Taille du cône : 19/26
Taille du cône : 29/32
Conditionnement:
5 pièces
Code produit. 15547910
Marque: Quickfit GB2/19SC
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Idéal pour isoler le mélange de réaction de l’atmosphère
  • Avec port d’entrée de gaz pour fournir un débit continu de gaz inerte (N2 ou Ar) pendant la réaction
  • Complet avec raccord de tuyau en plastique détachable pour permettre un raccordement facile et sûr à une tubulure flexible de 9 mm
  • Les barboteurs ont une capacité d’environ 5 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Barboteur pour système réactionnel
Joint conique standard Taille du cône : 19/26
À utiliser avec (application) Idéal pour isoler le mélange de réaction de l’atmosphère