Learn More
Récepteur Quickfit™ avec coude ventilé
Click to view available options
Hauteur (métrique):
80 mm
106 mm
120 mm
Taille du cône:
14/23
19/26
24/29
Conditionnement:
1 pièce
Description
Recueillez le distillat dans un flacon à fond rond. L’allonge QuickFit™ est dotée d’un coude avec évent afin de limiter les problèmes liés aux systèmes fermés.
- Coude avec évent
- Avec bras latéral pour aérer l’atmosphère
- Évite les problèmes des systèmes fermés
Spécification
Spécification
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Hauteur (métrique) | 106 mm |
| Hauteur (impériale) | 4,17 in |
| Comprend | Bras latéral |
| Taille du cône | 19/26 |
| Type de produit | Adaptateur pour récepteur |