Learn More
Tête de distillation coudée Quickfit™
Click to view available options
Taille du cône:
14/23 (flacon / condenseur)
19/26 (flacon / condenseur)
24/29 (flacon), 19/26 (condenseur)
24/29 (flacon / condenseur)
29/32 (flacon / condenseur)
Conditionnement:
1 pièce
Description
Récupérez la vapeur après la distillation. La tête de distillation en verre Quickfit™ sert de conduit fermé entre les flacons et les condenseurs.
Sert de conduite de vapeur simple entre les flacons et les condenseurs de distillation
Specifications
Specifications
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Taille du cône | 14/23 (flacon / condenseur) |
| Type de produit | Tête de distillation coudée |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur