Learn More
Réducteur rodé Quickfit™
Code produit. 15212806
Click to view available options
Taille du cône:
Taille du cône : 55/44
Taille du cône : 14/23
Taille du cône : 19/26
Taille du cône : 24/29
Taille du cône : 29/32
Taille du cône : 34/35
Taille du cône : 40/38
Taille du cône : 45/40
Taille du cône : 50/42
Taille du cône :29/32
Numéro du joint conique standard:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
5 pièces
Code produit. 15212806
Marque: Quickfit DA57
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre borosilicaté. L’adaptateur réducteur rodé en Pyrex Labware™ Quickfit™ raccorde les joints en verre rodé de grande taille à ceux de plus petite taille.
En verre borosilicaté.L’adaptateur de réducteur rodé Pyrex Labware™ Quickfit™ raccorde les joints en verre rodé de grande taille à ceux de plus petite taille.
  • À utiliser pour le raccordement de joints en verre rodé de tailles différentes
  • Réducteur en haut et cône de grande taille en bas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taille du cône Taille du cône : 45/40
À utiliser avec (équipement) Joints en verre dépoli de tailles différentes
Comprend Connecteur de petite taille en haut, cône de grande taille à la base
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit Adaptateur de réduction
Numéro du joint conique standard 34/35