Learn More
Raccord coudé à angle droit Quickfit™
Click to view available options
Taille du cône:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Conditionnement:
1 pièce
Description
L’adaptateur de tubulure à angle droit Quickfit™ est disponible dans une variété de tailles de cônes.
- Raccord à angle droit pour fixer un tuyau en caoutchouc ou autre
- Connecteurs filetés en plastique amovibles permettant de fixer une tubulure flexible simplement et en toute sécurité
Spécification
Spécification
| Taille du cône | 29/32 |
| À utiliser avec (équipement) | Tubulure flexible, tuyau en caoutchouc |
| Comprend | Connecteur fileté en plastique détachable |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Type de produit | Adaptateur de tubulure à angle droit |