Learn More
Raccord coudé à angle droit Quickfit™
Code produit. p-8003008
Click to view available options
Taille du cône:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12098361
Marque: Quickfit MF10/1B/SC
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L’adaptateur de tubulure à angle droit Quickfit™ est disponible dans une variété de tailles de cônes.
  • Raccord à angle droit pour fixer un tuyau en caoutchouc ou autre
  • Connecteurs filetés en plastique amovibles permettant de fixer une tubulure flexible simplement et en toute sécurité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taille du cône 14/23
À utiliser avec (équipement) Tubulure flexible, tuyau en caoutchouc
Comprend Connecteur fileté en plastique détachable
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit Adaptateur de tubulure à angle droit