Learn More
Adaptateur de filetage Quickfit™ pour cône
Code produit. 10168138
Click to view available options
Diamètre du filetage:
13
18
24
Taille du cône:
14/23
19/26
24/29
29/32
Conditionnement:
2 pièces
Code produit. 10168138
Marque: Quickfit ST53/13
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fixez solidement les thermomètres et les tubes sur les récipients en verre. L’adaptateur fileté QuickFit™ existe en différentes tailles adaptées à de nombreux récipients et orifices d’entrée.
Fixez solidement les thermomètres et les tubes sur les récipients en verre. L'adaptateur fileté QuickFit™ existe en différentes tailles adaptées à de nombreux récipients et orifices d'entrée.
  • Joint fileté à vis avec bouchon en plastique, anneau en caoutchouc de silicone et rondelle en PTFE
  • Idéal pour la protection des thermomètres, des tubes d’entrée de gaz, etc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taille du cône 24/29
À utiliser avec (application) Idéal pour la protection des thermomètres, des tubes d’admission de gaz
Comprend Bouchon en plastique, anneau en caoutchouc de silicone et rondelle en PTFE
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit Adaptateur fileté à vis conique
Diamètre du filetage 13