Learn More
Adaptateur de filetage Quickfit™ pour cône
Code produit. 10821900
Change view
Click to view available options
Diamètre du filetage:
13
18
24
Taille du cône:
14/23
19/26
24/29
29/32
Conditionnement:
2 pièces
Code produit. Diamètre du filetage Taille du cône unitSize
10821900 13 19/26 2 pièces
10840580 24 29/32 2 pièces
10654969 18 19/26 2 pièces
10187988 13 14/23 2 pièces
10684009 18 24/29 2 pièces
10290219 18 14/23 2 pièces
10168138 13 24/29 2 pièces
10484520 24 24/29 2 pièces
10426060 24 19/26 2 pièces
10494520 13 29/32 2 pièces
10870390 18 29/32 2 pièces
11 options
Code produit. 10821900
Marque: Quickfit ST52/13
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fixez solidement les thermomètres et les tubes sur les récipients en verre. L’adaptateur fileté QuickFit™ existe en différentes tailles adaptées à de nombreux récipients et orifices d’entrée.
Fixez solidement les thermomètres et les tubes sur les récipients en verre. L'adaptateur fileté QuickFit™ existe en différentes tailles adaptées à de nombreux récipients et orifices d'entrée.
  • Joint fileté à vis avec bouchon en plastique, anneau en caoutchouc de silicone et rondelle en PTFE
  • Idéal pour la protection des thermomètres, des tubes d’entrée de gaz, etc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taille du cône 19/26
À utiliser avec (application) Idéal pour la protection des thermomètres, des tubes d’admission de gaz
Comprend Bouchon en plastique, anneau en caoutchouc de silicone et rondelle en PTFE
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit Adaptateur fileté à vis conique
Diamètre du filetage 13