Learn More
Anneaux en silicone Quickfit™ pour joints filetés à vis en verre
Click to view available options
Diamètre (métrique) du trou:
10.5 à 11.5 mm
6 à 7 mm
7 à 8.5 mm
8,5 à 9,5 mm
de 10,5 à 11,5mm
de 18,0 à 19,0 mm
Dimensions:
Dimensions du filetage :13mm
Dimensions du filetage :18mm
Dimensions du filetage :24mm
Dimensions du filetage :28mm
Taille du filetage : 24 mm
Taille du filetage : 28 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Description
À utiliser avec les filetages en verre Quickfit™
- Pour une utilisation avec les filetages en verre Quickfit™
- Bouchons à vis en mélamine avec ouverture sur le dessus
- Joints en caoutchouc de silicone avec rondelles en PTFE
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) du trou | 6 à 7 mm |
| À utiliser avec (application) | À utiliser avec les filetages en verre Quickfit |
| À utiliser avec (équipement) | Filetages en verre Quickfit™ |
| Quantité | 10/boîte |
| Dimensions | Dimensions du filetage :28mm |
| Matériau | Silicone |
| Type de produit | Anneau en caoutchouc |