Learn More
Adaptateur de tubulure Quickfit™ avec bras latéral
Code produit. 12058371
Click to view available options
Taille du cône:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
NS 24/29
Numéro du joint conique standard:
14/23
19/26
24/29
29/32
NS 24/29
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Code produit. 12058371
Marque: Quickfit MF18/33/SC
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Adaptateur de tubulure Quickfit™ avec bras latéral pour fixer un tuyau en caoutchouc
  • Avec bras latéral pour fixer un tuyau en caoutchouc, etc.
  • Connecteur fileté en plastique amovible permettant de fixer une tubulure flexible simplement et en toute sécurité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taille du cône 24/29
Comprend Connecteur fileté en plastique détachable
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit Adaptateur de tubulure à bras latéral
Numéro du joint conique standard 24/29