Learn More
Joints à rotule sphériques Quickfit™, mâles
Code produit. 13401909
Click to view available options
Taille du joint:
S13
S19
S29
S35
S41
Épaisseur (métrique) de paroi:
1,5mm
2,5mm
2,8 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Code produit. 13401909
Marque: Quickfit MS19UB
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçus pour une utilisation avec les joints sphériques femelles FS :
  • En verre borosilicaté Pyrex
  • Fabriquée avec une longueur de tige approximative de 100 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 10Pack
Type Joint mâle sphérique
Taille du joint S19
Épaisseur (métrique) de paroi 1,5mm