Learn More
Tuyau d’arrivée d’air/de flux droit Quickfit™
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
7,4 mm
10,4 mm
Taille du cône:
14/23
19/26
24/29
Unit Size:
1 pièce
Description
- Conçu pour introduire des gaz etc. dans des ensembles Quickfit™
- La tige avec cône en verre rodé intégré se raccorde aux emboîtures Quickfit™
- L’extrémité inférieure du tube est unie pour que le verre soufflé soit coupé à la longueur et étiré jusqu’à la buse
Specifications
Specifications
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Diamètre (métrique) externe | 10,4 mm |
| À utiliser avec | Assemblages Quickfit™ |
| À utiliser avec (application) | Conçu pour introduire des gaz |
| Forme | Structuré |
| Taille du cône | 19/26 |
| Type de produit | Entrée d’air/de vapeur |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction