Learn More
Tuyau d’arrivée d’air/de flux droit Quickfit™
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
7,4 mm
10,4 mm
Taille du cône:
14/23
19/26
24/29
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Conçu pour introduire des gaz etc. dans des ensembles Quickfit™
- La tige avec cône en verre rodé intégré se raccorde aux emboîtures Quickfit™
- L’extrémité inférieure du tube est unie pour que le verre soufflé soit coupé à la longueur et étiré jusqu’à la buse
Spécification
Spécification
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Diamètre (métrique) externe | 10,4 mm |
| À utiliser avec | Assemblages Quickfit™ |
| À utiliser avec (application) | Conçu pour introduire des gaz |
| Forme | Structuré |
| Taille du cône | 24/29 |
| Type de produit | Entrée d’air/de vapeur |