Learn More
Adaptateur allonge droite Quickfit™
Code produit. 12038991
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
19/26
24/29
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12038991
Marque: Quickfit RA1/23
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Distribue des liquides en toute sécurité avec des récepteurs droits en verre. L’adaptateur d’allonge droite Quickfit™ se fixe solidement aux récipients en verre pour faciliter le transfert.
Distribue des liquides en toute sécurité avec des récepteurs droits en verre.L'adaptateur d'allonge droite QuickFit™ se fixe solidement aux récipients en verre pour faciliter le transfert.
  • Allonge avec tige droite
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Hauteur (impériale) 7,08in
Hauteur (métrique) 180 mm
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit Adaptateur d’administration
Numéro du joint conique standard 24/29