Learn More
Adaptateur à col de cygne Quickfit™
Code produit. p-8003020
Click to view available options
Taille du cône:
19/26
24/29
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12071603
Marque: Quickfit MA6/33
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Comporte un joint fileté pour accepter les thermomètres et les tubes
  • Disponibles en différentes tailles de rodage, de cône et de filetage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taille du cône 24/29
À utiliser avec (application) Idéal pour la protection des thermomètres, des tubes d’admission de gaz
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit Adaptateur pour col de cygne
Diamètre du filetage 13