Learn More
Cônes à joints sans badge Quickfit™
Click to view available options
Taille du cône:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
40/38
43297
45/40
55/44
Épaisseur (métrique) de paroi:
1mm
1,5mm
1,8mm
2,00mm
2mm
2,30mm
5 mm
Conditionnement:
10 pièces
20 pièces
5 pièces
50 pièces
Description
Exempts de tout marquage en céramique
- Évitent le problème de carbonisation de badge à des températures élevées pouvant donner un aspect peu soigné
- Fabriqués avec une précision dépassant les exigences de la norme ISO 383
- Verre borosilicaté Pyrex™ pour une résistance à la corrosion chimique et aux chocs thermiques
- Cônes fabriqués avec une longueur de tige de 100 mm
Spécification
Spécification
| Type | Cône à joint |
| Taille du cône | 24/29 |
| Épaisseur (métrique) de paroi | 1,8mm |