Learn More
Adaptateur coudé avec prise de vide Quickfit™
Code produit. 11382095
Click to view available options
Hauteur (métrique):
110 mm
140 mm
150 mm
165 mm
Taille du cône:
14/23
19/26
24/29
29/32
Numéro du joint conique standard:
19/26
24/29
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11382095
Marque: Quickfit RA3/22/SC
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Distribue des liquides entre plusieurs récipients en verre sous vide. L’adaptateur pour récepteur sous vide Quickfit™ est fourni avec un bras latéral pour faciliter la fixation à l’alimentation sous vide.
Distribue des liquides entre plusieurs récipients en verre sous vide.L'adaptateur pour récepteur sous vide QuickFit™ est fourni avec un bras latéral pour faciliter la fixation à l'alimentation sous vide.
  • Tige d’allonge dans le cône
  • Avec bras latéral pour la connexion à une alimentation sous vide
  • Connexion facile à la tubulure flexible via un raccord fileté en plastique amovible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taille du cône 19/26
À utiliser avec (équipement) Tubulure flexible
Hauteur (impériale) 5,51in
Hauteur (métrique) 140 mm
Comprend Connecteur fileté en plastique détachable, tige de distribution, bras latéral
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit Adaptateur coudé pour récepteur à vide
Numéro du joint conique standard 19/26