missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Quinacrine dihydrochloride, MedChemExpress

Code produit. p-200096903
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16496296

Marque: Medchem Express HY13735A

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Quinacrine (Mepacrine) dihydrochloride is an orally bioavailable antimalarial agent, which possess anticancer effect both in vitro and vivo. Quinacrine dihydrochloride suppresses NF-κB and activate p53 signaling, which results in the induction of the apoptosis.

Quinacrine (Mepacrine) dihydrochloride is an orally bioavailable antimalarial agent, which possess anticancer effect both in vitro and vivo. Quinacrine dihydrochloride suppresses NF-κB and activate p53 signaling, which results in the induction of the apoptosis.

Spécification

Nom chimique ou matériau Quinacrine dihydrochloride
Forme physique Solid
CAS 69-05-6
Couleur Jaune
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C23H32Cl3N3O
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Synonyme Mepacrine dihydrochlorideSN-390 dihydrochloride
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 44 mg/mL (93.05 mM) ∣H2O : 13.89 mg/mL (29.37 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(NC1=C(C=C(OC)C=C2)C2=NC3=CC(Cl)=CC=C31)CCCN(CC)CC.Cl.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 472.88
Poids de la formule 472.88
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis