Learn More
hydroxy libre de quinalphos, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30311703
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30311703 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30311703 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREC16700100
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Quinalphos free hydroxy
CAS 1196-57-2
Noms d’analytes ou de composants Quinalphos free hydroxy
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H6 N2 O
Certifications/Conformité ISO/CEI 17025
Synonyme 2-Quinoxalinol (7CI), 1,2-Dihydroquinoxalin-2-one, 2-Hydroxyquinoxaline, 2-Quinoxalinone, 2-Quinoxalone, 3-Quinoxalinone, NSC 13154, Quinoxaline-2-ol
Formule InChI InChI=1S/C8H6N2O/c11-8-5-9-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-5H,(H,10,11)
Type de solution Purs, non dilués
SMILES Oc1cnc2ccccc2n1
Nom IUPAC quixoxalin-2-ol
Industry Type Tests environnementaux
Poids moléculaire (g/mol) 146.15
Quantité 100 mg
Poids de la formule 146,048 g/mol