Learn More
Ester éthylique de quinapril ((3S)-2-[(2S)-2-[[(1S)-1-(éthoxycarbonyl)-3-phénylpropyl]amino]-1-oxopropyl]-1,2,3,4-tétrahydro-3-isoquinoléinecarboxylique acide éthylique), Mikromol™
Code produit 30051802
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051802 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30051802 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0628.160025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Ester éthylique de quinapril ((3S)-2-[(2S)-2-[[(1S)-1-(éthoxycarbonyl)-3-phénylpropyl]amino]-1-oxopropyl]-1,2,3,4-tétrahydro-3-isoquinoléinecarboxylique Acide éthylique)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Quinapril Ethyl Ester
CAS 103733-35-3
Noms d’analytes ou de composants Quinapril Ethyl Ester
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C27 H34 N2 O5
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 3-Isoquinolinecarboxylic acid, 2-[2-[[1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]-1,2,3,4-tetrahydro-, ethyl ester, [3S-[2[R*(R*)],3R*]]- (9CI), (3S)-2-[(2S)-2-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]-1,2,3,4-tetrahydro-3-Isoquinolinecarboxylic acid Ethyl Ester
Formule InChI InChI=1S/C27H34N2O5/c1-4-33-26(31)23(16-15-20-11-7-6-8-12-20)28-19(3)25(30)29-18-22-14-10-9-13-21(22)17-24(29)27(32)34-5-2/h6-14,19,23-24,28H,4-5,15-18H2,1-3H3/t19-,23-,24-/m0/s1
SMILES CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](C)C(=O)N2Cc3ccccc3C[C@H]2C(=O)OCC
Nom IUPAC (3S)-2-[(2S)-2-[[(2S)-1-etoxi-1-oxo-4-fenilbutan-2-il]amino]propanoil]-3,4-dihidro-1H-isoquinolina-3-carboxilato de etilo
Poids moléculaire (g/mol) 466.57
Quantité 25 mg
Poids de la formule 466,2468 g/mol