Learn More
Quinazoline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11471097
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
Code produit. 11471097
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B24094.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 253-82-7 | C8H6N2 | 130.15 g/mol
Anti-malarial agent
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 253-82-7
Formule moléculaire C8H6N2
Poids moléculaire (g/mol) 130.15
Numéro MDL MFCD00006712
Clé InChI JWVCLYRUEFBMGU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenmiazine, 1,3-benzodiazine, 1,3-diazanaphthalene, 5,6-benzopyrimidine, benzo a pyrimidine, chinazolin, unii-ub9qur18nl, ub9qur18nl, benzopyrimidine
CID PubChem 9210
ChEBI CHEBI:36621
Nom IUPAC quinazoline
SMILES C1=CC=C2N=CN=CC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Quinazoline
Point de fusion 45°C to 48°C
Point d’ébullition 243°C
Point d’éclair 106°C (224°F)
Quantité 1 g
Merck Index 14,8053
Poids de la formule 130.15
Pourcentage de pureté 98%