Learn More
Quinazoline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10436990 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 10436990
Marque: Thermo Scientific Acros 153980010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 253-82-7 | C8H6N2 | 130.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 253-82-7
Formule moléculaire C8H6N2
Poids moléculaire (g/mol) 130.15
Numéro MDL MFCD00006712
Clé InChI JWVCLYRUEFBMGU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenmiazine, 1,3-benzodiazine, 1,3-diazanaphthalene, 5,6-benzopyrimidine, benzo a pyrimidine, chinazolin, unii-ub9qur18nl, ub9qur18nl, benzopyrimidine
CID PubChem 9210
ChEBI CHEBI:36621
Nom IUPAC quinazoline
SMILES C1=CC=C2N=CN=CC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Quinazoline
Note relative au nom 98%
Point de fusion 45°C to 48°C
Couleur Marron à jaune
Point d’ébullition 243°C
Point d’éclair 106°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Beilstein 23, 175
Merck Index 15, 8169
Poids de la formule 130.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux