Learn More
Sulfate de quinidine dihydraté, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15433199
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
5 g
25 g
missing translation for 'unitSize'
25g
5g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15433199
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar J60426.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
Bloqueur du canal sodium et, dans une moindre mesure, également des canaux de potassium
Quinidine sulfate dihydrate, 98+% is used as a A Na+ channel blocker.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sulfate de quinidine dihydraté, 98 +% est utilisé comme un bloqueur de canaux A Na+.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, l’eau (11 mg/ml à 20°C), l’alcool et l’éthanol (50 mg/ml).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Sensible à la lumière. Tenir à l’écart des agents oxydants forts de fom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6591-63-5
Formule moléculaire C40H54N4O10S
Poids moléculaire (g/mol) 782.95
Numéro MDL MFCD00149346
Clé InChI ZHNFLHYOFXQIOW-CMZPEELOSA-N
Synonyme bis s-6-methoxyquinolin-4-yl 1s,2s,4s,5r-5-vinylquinuclidin-2-yl methanol sulfate dihydrate
CID PubChem 132274356
Nom IUPAC (S)-[(2S,4S,5R)-5-éthényl-1-azabicyclo[2.2.2] octan-2-yl]-(6-méthoxyquinoline-4-yl)méthanol ; acide sulfurique ; dihydraté
SMILES COC1=CC2=C(C=CN=C2C=C1)C(C3CC4CCN3CC4C=C)O.COC1=CC2=C(C=CN=C2C=C1)C(C3CC4CCN3CC4C=C)O.O.O.OS(=O)(=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau Quinidine sulfate dihydrate
Point de fusion 212°C to 214°C (decomposition)
Couleur Blanc à jaune
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,8060
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform,water (11mg/ml at 20°C),alcohol,and ethanol (50mg/ml).
Poids de la formule 782.94
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Poudre