Learn More
Monochlorhydrate de quinine dihydrate 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10733344 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 10733344
Marque: Thermo Scientific Acros 163720050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6119-47-7 | C20H29ClN2O4 | 396.91 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6119-47-7
Formule moléculaire C20H29ClN2O4
Poids moléculaire (g/mol) 396.91
Numéro MDL MFCD00151248
Clé InChI MPQKYZPYCSTMEI-VQYSEXPNNA-N
Synonyme quinine hcl dihydrate
CID PubChem 124080947
Nom IUPAC (R)-[(2S,4S,5S)-5-éthényl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]-(6-méthoxyquinoline-4-yl)méthanol ; dihydrate ; chlorhydrate
SMILES O.O.Cl.[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Quinine monohydrochloride dihydrate
Note relative au nom 99%
Point de fusion 115.0°C to 116.0°C
Couleur Blanc
Point d’éclair 122°C
Perte à la dessiccation 6% to 10% (1 g, 105°C)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Fieser 07,311
Merck Index 15, 8177
Conditions de rotation spécifiques − 258.00 (20.00°C c=2,0.1M HCL)
Rotation spécifique − 258.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: 62.5g/L (20 c). Other solubilities: soluble in alcohol,glycerol and chloroform,slightly soluble in ether
Poids de la formule 396.92
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline ou aiguilles soyeuses
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Quinine monohydrochloride dihydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.