Learn More
N,N'-dioxyde de quinine (di-N-oxyde de quinine), Mikromol™
Code produit 30049306
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30049306 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30049306 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0458.050025
 Article restreint
Expédition estimée: 02-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
N,N'-Dioxyde de quinine (Di-N-oxyde de quinine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Quinine Di-N-oxide
CAS 101655-92-9
Noms d’analytes ou de composants Quinine Di-N-oxide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C20 H24 N2 O4
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Quinine N,N'-Dioxide (7CI), Quinine Di-N-Oxide, Cinchonan-9-ol, 6'-methoxy-, 1,1'-dioxide, (8alpha,9R)-
Formule InChI InChI=1S/C20H24N2O4/c1-3-13-12-22(25)9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21(24)18-5-4-15(26-2)11-17(16)18/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3/t13-,14-,19-,20+,22?/m0/s1
SMILES COc1ccc2c(c1)c(cc[n+]2[O-])[C@@H](O)[C@@H]3C[C@@H]4CC[N+]3([O-])C[C@@H]4C=C
Nom IUPAC (R)-[(2S,4S,5R)-5-etenil-1-óxido-1-azoniabiciclo[2.2.2]octan-2-il]-(6-metoxi-1-oxidoquinolin-1-io-4-il)metanol
Poids moléculaire (g/mol) 356.42
Quantité 25 mg
Poids de la formule 356,1736 g/mol