Learn More
Quinoléine-2-thiol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. p-7052778
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 15462088
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H55749.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le 2-quinolinéthiol a été utilisé pour étudier le comportement électrochimique du 2-quinolinéthiol à l’aide d’une électrode à goutte de mercure stationnaire.
Solubilité
Soluble dans l’eau. (50 g/l à 20°C)
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sombre. Conserver à l’écart des matériaux incompatibles tels que les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2637-37-8
Formule moléculaire C9H7NS
Poids moléculaire (g/mol) 161.222
Numéro MDL MFCD00006751
Clé InChI KXZSVYHFYHTNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme quinoline-2-thiol, 2-quinolinethiol, 2 1h-quinolinethione, thiocarbostyril, 2-mercaptoquinoline, 2-quinolinylthiol, carbostyril, thio, mercaptoquinoline, 2-quinoline thiol, quinoline-2-thione
CID PubChem 1800393
Nom IUPAC 1H-quinoline-2-thione
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=S)N2
Spécification
Nom chimique ou matériau Quinoline-2-thiol
Point de fusion 174°C to 176°C
Couleur Jaune à orange
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Soluble in water. (50g/L at 20°C)
Poids de la formule 161.22
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre