Learn More
Quinoline 500 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30313256
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30313256 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30313256 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREGA09010376ME
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Quinoline
CAS 91-22-5
Noms d’analytes ou de composants Quinoline
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C9 H7 N
Concentration 500 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Chinolin
Formule InChI InChI=1S/C9H7N/c1-2-6-9-8(4-1)5-3-7-10-9/h1-7H
SMILES c1ccc2ncccc2c1
Nom IUPAC Quinoléine
Solvent or Matrix Méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 129.16
Quantité 1 mL
Poids de la formule 129,0578 g/mol