Learn More
Quinoléine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11414573
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
Code produit. 11414573
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A11545.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 91-22-5 | C9H7N | 129.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
La quinoléine est utilisée comme intermédiaire chimique pour la fabrication de médicaments et dʼautres composés organiques.  Elle agit comme une structure fondamentale dans certains agents antihypertenseurs tels que la prazosine et la doxazosine qui sont vasodilatateurs périphériques. Elle est également utilisée dans les alcaloïdes, les colorants, les produits chimiques en caoutchouc et les agents aromatisants. Ces derniers sont également utilisés comme catalyseurs, inhibiteurs de corrosion, conservateurs et comme solvants pour les résines et les terpènes. Ils sont utilisés dans la chimie des catalyseurs complexes de métaux de transition pour une polymérisation uniforme et une chimie de luminescence. Ils sont utilisés comme agent antimousse dans les champs de raffinerie.
Solubilité
Plus soluble dans lʼeau chaude que lʼeau froide. Miscible avec de lʼalcool, de lʼéther
Remarques
Dissout le soufre, As{2}O{3}, le phosphore
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 91-22-5
Formule moléculaire C9H7N
Poids moléculaire (g/mol) 129.16
Numéro MDL MFCD00006736,MFCD06637409,MFCD31699982,MFCD31699983,MFCD31699984,MFCD31699985,MFCD31699986,MFCD31699987
Clé InChI SMWDFEZZVXVKRB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chinolin, chinoline, 1-benzazine, quinolin, 1-azanaphthalene, chinoleine, leucol, benzo b pyridine, benzopyridine, leukol
CID PubChem 7047
ChEBI CHEBI:17362
Nom IUPAC Quinoléine
SMILES C1=CC=C2N=CC=CC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Quinoline
Point de fusion -15°C
Densité 1.09
pH 7.3
Point d’ébullition 237°C
Point d’éclair 101°C (214°F)
Indice de réfraction 1.626
Quantité 100 g
Numéro UN UN2656
Beilstein 107477
Sensibilité Hygroscopic; Light sensitive
Merck Index 14,8068
Informations sur la solubilité More soluble in hot than cold water; Miscible with alcohol, ether
Poids de la formule 129.16
Pourcentage de pureté 97%