Learn More
Quinoxaline-6-amine, Mikromol™
Code produit 30050258
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30050258 25 mg 25mg
17944336 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30050258 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1324.030025
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Quinoxaline-6-amine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Quinoxalin-6-amine
CAS 6298-37-9
Noms d’analytes ou de composants Quinoxalin-6-amine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H7 N3
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 6-Quinoxalinamine, Quinoxaline, 6-amino- (6CI,7CI,8CI), (Quinoxalin-6-yl)amine, 6-Aminoquinoxaline, 6-Quinoxalylamine, NSC 41810, Quinoxalin-6-amine, Brimonidine Tartrate Imp. C (EP), Brimonidine Imp. C (EP), Brimonidine Tartrate Impurity C, Brimonidine Impurity C
Formule InChI InChI=1S/C8H7N3/c9-6-1-2-7-8(5-6)11-4-3-10-7/h1-5H,9H2
SMILES Nc1ccc2nccnc2c1
Nom IUPAC quixoxalin-6-amine
Poids moléculaire (g/mol) 145.16
Quantité 25 mg
Poids de la formule 145,064 g/mol