Learn More
Sartorius Quintix™ Pro Motorized Leveling Laboratory Balance
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Capacité:
120 g
220 g
320 g
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Améliore l’expérience utilisateur grâce à de nouvelles fonctionnalités haut de gamme.
- Propose une large gamme d’utilisations dans différents environnements et applications.
- Efficacité énergétique, réduction de l’empreinte carbone et durabilité, minimisant l’impact sur l’environnement de l’installation de fabrication à l’échelle du laboratoire.
- Niveau en temps réel
Spécification
Spécification
| Type de connexion | Connecteur D-sub, 9 broches |
| Capacité | 120 g |
| Type d’affichage | Écran tactile |
| Précision affichage | 0.1 mg |
| Comprend | Balance standard sans ajouts spécifiques au pays |
| Mise à niveau | Motorisé |
| Modèle | Balance Quintix Pro |
| Temps de stabilisation | ≤ 1.5 s |
| Type | Balance |
| Alimentation électrique | 100 to 240 VAC (± 10%) 50 to 60 Hz 0.2 A |
| Afficher plus |