Learn More
Sartorius Quintix™ Pro Motorized Leveling Laboratory Balance
GREENER_CHOICE
Code produit. p-200025563 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Capacité:
120 g
220 g
320 g
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 18052154
Marque: Sartorius QTX124IMU1S
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Quintix™ Pro laboratory balances are not just about meeting your expectations but exceeding them. They come with an array of premium features that enhance usability, flexibility, and incorporate an eco-friendly design.
  • Améliore l’expérience utilisateur grâce à de nouvelles fonctionnalités haut de gamme.
  • Propose une large gamme d’utilisations dans différents environnements et applications.
  • Efficacité énergétique, réduction de l’empreinte carbone et durabilité, minimisant l’impact sur l’environnement de l’installation de fabrication à l’échelle du laboratoire.
  • Niveau en temps réel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de connexion Connecteur D-sub, 9 broches
Capacité 120 g
Type d’affichage Écran tactile
Précision affichage 0.1 mg
Comprend Balance standard sans ajouts spécifiques au pays
Mise à niveau Motorisé
Modèle Balance Quintix Pro
Temps de stabilisation ≤ 1.5 s
Type Balance
Alimentation électrique 100 to 240 VAC (± 10%) 50 to 60 Hz 0.2 A
Legal for Trade Non