Learn More
Sartorius Balances à plateau pour pesée Quintix™
GREENER_CHOICE
Code produit. 13592980 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Modèle:
412
612
1102
2101
2102
3102
5100
5101
5102
6101
6102
Capacité:
410 g
610 g
1,1 kg
2,1 kg
3,1 kg
5,1 kg
6,1 kg
Précision affichage:
10 mg
100 mg
1 g
Linéarité:
± 20 mg
1 g
30 mg
plusmn; 200 mg
Conditionnement:
1 pièce
1 unité
Code produit. 13592980
Marque: Sartorius QUINTIX6121S
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
Adaptateur d’alimentation universel, couvercle de protection, guide d’applications, housse de protection pour balance analytique
La technologie de pesée avancée offre des résultats fiables et exactes.
La technologie de pesée avancée offre des résultats fiables et exacts
divProposent une pesée efficace et astucieuse, des flux de travail améliorés avec écran tactile et technologie de défilement permettant à l’utilisateur de naviguer facilement à travers toutes les fonctions de la balance sans l’aide d’un manuel./divdivnbsp;/divulliGagnez du temps et améliorez le flux de travaux grâce à une navigation simple dans les menus et aux applications intégrées en appuyant sur un bouton/liliLes icônes clairement visibles rendent les opérations de balance faciles à suivre ; les résultats affichés offrent aux utilisateurs un retour et une confiance immédiats/liliPrécision maximale à tout moment grâce à l’isoCAL ; étalonnage interne et réglage de la balance entièrement automatiques/liliLa tenue des dossiers est facilitée par la connectivité USB ldquo;connectez-vous et travaillezrdquo; Quintix avec une imprimante ou un ordinateur/li/uldivnbsp;/divdivstrongSpécifications/strong/divulliContrôle du niveau : indicateur de niveau en verre avec bulle d’air pour le centrage/liliÉtalonnage : étalonnage interne entièrement automatique et motorisé et réglage avec niveau d’action configurable ; étalonnage externe également disponible/liliUnités de pesage : g, ct, mom, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, pièces/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N/liliIndicateur de stabilité : Oui/liliProtection inviolable : verrouillage du superviseur/liliProtection du boîtier : boîtier nettoyable à l’acétone/liliModèles vérifiés : Oui/liliChoix de la langue : anglais, français, espagnol/liliVerrou anti-vol : verrou Kensington et possibilité de verrouillage du câble ou de la chaîne/liliSortie : Mini-USB/liliPuissance : 100-240 V (universel)/li/uldivnbsp;/divdivstrongApplications standard :/strong pesée ; densité ; pourcentage ; vérification ; maintien du pic ; comptage ; conditions instables./divdivstrongApplications spéciales en laboratoire :/strong Mélange ; composants ; statistiques et conversion./divdivnbsp;/divdivstrongRemarque/strong/divdivLes câbles USB peuvent être achetés séparément (n° de cat. 14558112 ou14558111)/div
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité BPL, BPF
Type de connexion Mini USB
Capacité 610 g
Type d’affichage Affichage graphique couleur
Précision affichage 10 mg
Format Carat, grain, milligramme, livre, once, pennyweight
Comprend Adaptateur d'alimentation universel, couvercle d'utilisation, application
Mise à niveau Automatique
Linéarité ± 20 mg
Matériau Or, aluminium moulé, plastique ABS
Modèle 612
Reproductibilité 10 mg
Temps de stabilisation 1,5 sec
Plage de températures (impériale) 50°F à 86°F
Plage de températures (métrique) 10 °C à 30 °C
Type Balance de précision
Garantie 2 ans
Largeur (impériale) 8,5 in
Largeur (métrique) 21,6 cm
Largeur (métrique) du bac 18 cm
Hauteur (impériale) 3,7 in
Hauteur (métrique) 9,5 cm
Profondeur (impériale) 14,1 in
Profondeur (métrique) 36 cm
Poids (impériale) 10,3 lb
Poids (métrique) 4,7 kg
Tension 100/240 V
Puissance 2 W
Legal for Trade Class II