Learn More
Sartorius Balances à plateau pour pesée Quintix™
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Modèle:
412
612
1102
2101
2102
3102
5100
5101
5102
6101
6102
Capacité:
410 g
610 g
1,1 kg
2,1 kg
3,1 kg
5,1 kg
6,1 kg
Précision affichage:
10 mg
100 mg
1 g
Conditionnement:
1 pièce
1 unité
Linéarité:
± 20 mg
1 g
30 mg
plusmn; 200 mg
Description
Includes
Adaptateur d’alimentation universel, enveloppe protectrice, guide d’applications, housse de protection pour balance analytique
La technologie de pesée avancée offre des résultats fiables et exacts
pProposent une pesée efficace et astucieuse, des flux de travail améliorés avec écran tactile et technologie de défilement permettant à l’utilisateur de naviguer facilement à travers toutes les fonctions de la balance sans l’aide d’un manuel./pulliGagnez du temps et améliorez le flux de travaux grâce à une navigation simple dans les menus et aux applications intégrées en appuyant sur un bouton/liliLes icônes clairement visibles rendent les opérations de balance faciles à suivre ; les résultats affichés offrent aux utilisateurs un retour et une confiance immédiats/liliPrécision maximale à tout moment grâce à l’isoCAL ; étalonnage interne et réglage de la balance entièrement automatiques/liliLa tenue des dossiers est facilitée par la connectivité USB ldquo;connectez-vous et travaillezrdquo; Quintix avec une imprimante ou un ordinateur/li/ulbr /bSpécificationsbr //bulliContrôle du niveau : indicateur de niveau en verre avec bulle d’air pour le centrage/liliÉtalonnage : étalonnage interne entièrement automatique et motorisé et réglage avec niveau d’action configurable ; étalonnage externe également disponible/liliUnités de pesage : g, ct, mom, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, pièces/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N/liliIndicateur de stabilité : Oui/liliProtection inviolable : verrouillage du superviseur/liliProtection du boîtier : boîtier nettoyable à l’acétone/liliModèles vérifiés : Oui/liliChoix de la langue : anglais, français, espagnol/liliVerrou anti-vol : verrou Kensington et possibilité de verrouillage du câble ou de la chaîne/liliSortie : Mini-USB/liliPuissance : 100-240 V (universel)/li/ulpstrongApplications standardnbsp;:/strong pesée, densité, pourcentage, vérification, maintien du pic, comptage ; conditions instables.br /strongApplications spéciales en laboratoire/strong : mélange, composants, statistiques et conversion.br /br /strongRemarque/strongbr /Les câbles USB peuvent être achetés séparément (réf. n° 14558112 ou 14558111)/p
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | BPL, BPF |
| Type de connexion | Mini USB |
| Capacité | 6,1 kg |
| Type d’affichage | Affichage graphique couleur |
| Précision affichage | 100 mg |
| Format | Carat, grain, milligramme, livre, once, pennyweight |
| Comprend | Adaptateur d'alimentation universel, couvercle d'utilisation, application |
| Mise à niveau | Automatique |
| Matériau | Or, aluminium moulé, plastique ABS |
| Modèle | 6101 |
| Afficher plus |