Learn More
Quizalofop-P-éthyl 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30327141
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30327141 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30327141 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA16740500AL100
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Quizalofop-P-ethyl
CAS 100646-51-3
Noms d’analytes ou de composants Quizalofop-P-ethyl
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C19 H17 Cl N2 O4
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Formule InChI InChI=1S/C19H17ClN2O4/c1-3-24-19(23)12(2)25-14-5-7-15(8-6-14)26-18-11-21-17-10-13(20)4-9-16(17)22-18/h4-12H,3H2,1-2H3/t12-/m1/s1
SMILES CCOC(=O)[C@@H](C)Oc1ccc(Oc2cnc3cc(Cl)ccc3n2)cc1
Nom IUPAC éthyl (2R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yl)oxyphénoxy]propanoate
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 372.8
Quantité 1 mL
Poids de la formule 372,0877 g/mol