Learn More
Chlorhydrate de (R)-(+)-1-(4-bromophényl)éthylamine, 97 %, 99 % ee, Thermo Scientific™
Code produit. 10242382 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10242382 1 g Flacon en verre 1g
10713223 5 g Flacon en verre 5g
10249523 25 g Flacon en verre 25g
3 options
Code produit. 10242382
Marque: Thermo Scientific Acros 367170010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 64265-77-6
Formule moléculaire C8H11BrClN
Poids moléculaire (g/mol) 236.54
Numéro MDL MFCD02259386
Clé InChI BQCAANUXMMQVAY-UHFFFAOYNA-N
Synonyme r-1-4-bromophenyl ethanamine hydrochloride, r-+-1-4-bromophenyl ethylamine hydrochloride, 1r-1-4-bromophenyl ethanamine hydrochloride, 1r-1-4-bromophenyl ethylamine, chloride, r-1-4-bromophenyl ethanamine hcl, r-1-4-bromophenyl ethylamine hcl, r-1-4-bromophenyl ethanaminehydrochloride, r-1-4-bromophenyl ethylaminehydrochloride, 1r-1-4-bromophenyl ethan-1-amine hydrochloride, 1r-1-4-bromophenyl ethanamine hydrochloride 1:1
CID PubChem 2734642
Nom IUPAC (1R)-1-(4-bromophényl)éthanamine ; Chlorhydrate
SMILES Cl.CC(N)C1=CC=C(Br)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(+)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine hydrochloride
Note relative au nom ≥99%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 238°C to 245°C
Couleur Blanc à jaune
Excès énantiomérique 99.0% min. (HPLC)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: miscible with alcohols
Poids de la formule 236.54
Pourcentage de pureté 97%,99+% ee
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (R)-(+)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.