Learn More
(R)-1-[(4-Chlorophényl)phénylméthyl]pipérazine, Mikromol™
Code produit 30051019
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051019 25 mg 25mg
30049625 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30051019 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1035.010025
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
(R)-1-[(4-Chlorophényl)phénylméthyl]pipérazine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine
CAS 300543-56-0
Noms d’analytes ou de composants (R)-1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C17 H19 Cl N2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme (R)-1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine, Piperazine, 1-[(R)-(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-, (-)-1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine, (R)-1-(p-Chlorobenzhydryl)piperazine, 1-[(R)-alpha-(4-Chlorophenylbenzyl]piperazine, N-[(R)-alpha-(4-Chlorophenylbenzyl]piperazine
Formule InChI InChI=1S/C17H19ClN2/c18-16-8-6-15(7-9-16)17(14-4-2-1-3-5-14)20-12-10-19-11-13-20/h1-9,17,19H,10-13H2/t17-/m1/s1
SMILES Clc1ccc(cc1)[C@H](N2CCNCC2)c3ccccc3
Nom IUPAC 1-[(R)-(4-chlorophényl)-phénylméthyl]pipérizine
Poids moléculaire (g/mol) 286.799
Quantité 25 mg
Poids de la formule 286,124 g/mol