Learn More
BUCHI Système R-100
Code produit. 15303745 Tous les produits Buchi Produits
Click to view available options
Description:
Revêtement de sécurité
Sans revêtement protecteur
Comprend:
Aucun refroidisseur à recirculation
F-100, correction 10°C
F-105, -10°C à +25°C
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15303745
Marque: BUCHI 11100V1101
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Entry level Rotavapor to meet the essential needs in evaporation and BUCHI’s high quality standards.
  • Évaporateur rotatif R-100
  • Rotavapor™ d’entrée de gamme
  • Répond besoins essentiels de l’évaporation et aux normes de haute qualité de BUCHI.
Spécification
Description Revêtement de sécurité
Tension 220/240 V
Capacité (métrique) 5 000 ml
Vitesse 280 tr/min
Plage de températures (métrique) Température ambiante jusqu’à 95°C
Comprend Aucun refroidisseur à recirculation
Type d’assemblage de la verrerie Vertical
Joint conique standard SJ 29/32