Learn More
Acide (R)-2-(Boc-amino)butyrique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15460999
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15460999 25 g 25g
15440999 1 g 1g
15450999 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15460999 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63991.14
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 45121-22-0 | C9H17NO4 | 203.238 g/mol
(R)-2-(Boc-amino)butyric acid is used in coupling reaction. Also used in preparation of dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide (R)-2-(Boc-amino)butanoïque est utilisé dans la réaction de couplage. Il est également utilisé dans la préparation des colorants.
Solubilité
Soluble dans le DMF (1 mmol dans 1 ml de DMF).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts et de la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 45121-22-0
Formule moléculaire C9H17NO4
Poids moléculaire (g/mol) 203.238
Numéro MDL MFCD00270335
Clé InChI PNFVIPIQXAIUAY-ZCFIWIBFSA-N
Synonyme boc-d-abu-oh, r-2-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, r-n-boc-2-aminobutyric acid, boc-d-alpha-aminobutyric acid, boc-r-2-aminobutyric acid, boc-d-2-aminobutyric acid, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, 2r-2-tert-butoxy carbonyl amino butanoic acid, butanoic acid, 2-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino-, 2r, 2-r-tert-butoxycarbonylaminobutyric acid
CID PubChem 2755936
Nom IUPAC acide (2R)-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butanoïque
SMILES CCC(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-2-(Boc-amino)butyric acid
Couleur Jaune
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Soluble in DMF (1mmol in 1ml DMF).
Poids de la formule 203.24
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide