Learn More
Fumarate de (R)-(+)-2-(Boc-aminométhyl)-4,4-diéthoxypipéridine, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (R)-(+)-2-(Boc-aminomethyl)-4,4-diethoxypiperidine fumarate |
| Quantité | 500 mg |
| Poids de la formule | 418.49 |