Learn More
Ester méthylique d’acide 1(R)-2-isobutylsuccinique 95 %, (98 % d’excès énantiomérique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10384782 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10384782 1 g Flacon en verre 1g
10370982 500 mg Flacon en verre 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10384782 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 363050010
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 130165-76-3 | C9H16O4 | 188.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 130165-76-3
Formule moléculaire C9H16O4
Poids moléculaire (g/mol) 188.22
Numéro MDL MFCD01091032
Clé InChI AJNNFMRCMKGYHA-SSDOTTSWSA-N
Synonyme r-2-isobutylsuccinic acid-1-methyl ester, 3r-3-methoxycarbonyl-5-methylhexanoic acid, r-3-methoxycarbonyl-5-methylhexanoic acid, butanedioic acid,2-2-methylpropyl-, 1-methyl ester, 2r, r-2-isobutyl succinic acid 1-methyl ester, r-+-2-isobutylsuccinic acid 1-methyl ester
CID PubChem 5702633
Nom IUPAC Acide (3R)-3-méthoxycarbonyl-5-méthylhexanoïque
SMILES CC(C)CC(CC(=O)O)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-2-Isobutylsuccinic acid-1-methyl ester
Note relative au nom 95%, (98% e.e.)
Couleur Jaune
Excès énantiomérique 97.5% min. (GC)
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Rotation spécifique +18° to +21° (25°C, 589nm) (c=1, CH3OH)
Poids de la formule 188.22
Pourcentage de pureté 95%,(98% ee)
Forme physique Liquide visqueux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (R)-2-Isobutylsuccinic acid-1-methyl ester
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.